Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCH7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9341R
BOSSBS-9341REA 757 EUR InStock
BOSSBS-9341R
Anti-MARCH7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Axotrophin is a stem cell gene that encodes a protein which is involved in T lymphocyte regulation (especially in regulating the proliferation) and leukemia inhibitory factor (LIF) release. LIF is a neuropoietic cytokine that is important for stem cell regulation and thymocyte stimulation. Both Axotrophin and LIF are linked to transplantation intolerance. Axotrophin is also involved in corpus callosum differentiation and may play a role in glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)-dependent sensory neuron survival in the substantia gelatinosa of the adult spinal cord. Axotrophin is primarily expressed in the hippocampus, cortex, purkinje and granule cells of the cerebellum.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MARCH7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité