Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Proteasome 20S C2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9350R-A488
BOSSBS-9350R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9350R-A488
Anti-Proteasome 20S C2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ubiquitin-dependent proteolysis mediates selective destruction of various cell cycle regulators, transcription factors and tumor suppressors. In eukaryotic cells, selective breakdown of cellular proteins is ensured by their ubiquitination and subsequent degradation by the 26S proteasome. At specific stages of development, embryo- and tissue-specific components of the 26S proteasome form, facilitating proteolysis. 20S Proteasome ?, also designated macropain subunit C2 or PROS-30, is a prosomal protein involved in a non-lysosomal ATP/ubiquitin-dependent proteolytic pathway. The entire proteasome is composed of at least 15 non-identical subunits which form a highly-ordered ring-shaped structure.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité