Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSPAN13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9421R-CY3
BOSSBS-9421R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9421R-CY3
Anti-TSPAN13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
NET-6, also known as TSPAN13 (tetraspanin-13) or TM4SF13 (transmembrane 4 superfamily member 13), is a 204 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. Members of the tetraspanin family are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains and mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth, motility, differentiation, and cancer. Considered molecular facilitators, tetraspanin proteins may regulate vesicle fusion and fission. The gene encoding NET-6 maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSPAN13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité