Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9441R-CY7
BOSSBS-9441R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9441R-CY7
Anti-KCNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The downstream regulatory element, DRE, acts as a location-dependent gene silencer. DREAM (for DRE-antagonist modulator) is a Ca2+-regulated transcriptional repressor that specifically binds to the DRE. DREAM regulates transcription of prodynorphin and c-Fos genes and shows 99% nucleotide homology to the Kv channel-interacting proteins (KChIPs). KChIP family members include KChIP1, which is expressed in brain, KChIP2, which is expressed in heart, brain, and lung, KChIP3 (also designated calsenilin), which is expressed in brain and testis and KChIP4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité