Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9443R-CY3
BOSSBS-9443R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-9443R-CY3
Anti-KCND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Voltage-gated K+ channels in the plasma membrane control the repolarization and the frequency of action potentials in neurons, muscles, and other excitable cells. Pore-forming (alpha) subunit of voltage-gated rapidly inactivating A-type potassium channels. May contribute to I(To) current in heart and I(Sa) current in neurons. Channel properties are modulated by interactions with other alpha subunits and with regulatory subunits.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité