Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9456R-CY7
BOSSBS-9456R-CY7EA 915 EUR InStock
BOSSBS-9456R-CY7
Anti-SIRT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
NAD-dependent lysine demalonylase and desuccinylase that specifically removes malonyl and succinyl groups on target proteins. Activates CPS1 and contributes to the regulation of blood ammonia levels during prolonged fasting: acts by mediating desuccinylation of CPS1, thereby increasing CPS1 activity in response to elevated NAD levels during fasting. Activates SOD1 by mediating its desuccinylation, leading to reduced reactive oxygen species. Has weak NAD-dependent protein deacetylase activity; however this activity may not be physiologically relevant in vivo. Can deacetylate cytochrome c (CYCS) and a number of other proteins in vitro.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(IHC-F)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIRT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité