Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRC3B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9509R-HRP
BOSSBS-9509R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9509R-HRP
Anti-LRRC3B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Leucine-rich repeats (LRRs) are 20-29 amino acid motifs that mediate protein-protein interactions. The primary function of these motifs is to provide a versatile structural framework for the formation of these protein-protein interactions. LRRs are present in a variety of proteins with diverse structure and function, including innate immunity and nervous system development. Several human diseases are associated with mutation in the genes encoding LRR-containing proteins. The leucine-rich repeat-containing protein 3B (LRRC3B), also designated LRP15, is a 259 amino acid protein that contains 3 LRR repeats. The gene encoding LRRC3B is a tumor suppressor gene that is regulated by DNA methylation. Decreased expression of LRRC3B has been shown in colorectal cancer and gastric cancer, making LRRC3B a candidate marker for those cancers.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LRRC3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité