Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCTD11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9637R
BOSSBS-9637REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9637R
Anti-KCTD11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The KCTD11 gene encodes a protein that has been identified as a suppressor of Hedgehog signaling. Its inactivation might lead to a deregulation of the tumor promoting Hedgehog pathway in medulloblastoma. Plays a role as a marker and a regulator of neuronal differentiation; Up-regulated by a variety of neurogenic signals, such as retinoic acid, epidermal growth factor/EGF and NGFB/nerve growth factor. Induces apoptosis, growth arrest and the expression of cyclin-dependent kinase inhibitor CDKN1B. Plays a role as a tumor repressor and inhibits cell growth and tumorigenicity of medulloblastoma (MDB). Functions as antagonist of the Hedgehog pathway on cell proliferation and differentiation by affecting the nuclear transfer of transcrition factor GLI1, thus maintaining cerebellar granule cells in undifferentiated state.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: KCTD11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité