Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JWA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9706R-A680
BOSSBS-9706R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9706R-A680
Anti-JWA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
JWA is a four-transmembrane environmental responsive protein which binds to the CC chemokine receptor 5 (CCR5), a major co-receptor for human immunodeficiency virus (HIV). JWA is involved in environmental stress-responsive pathways in K562 cells, an erythroleukaemia cell line derived from patients with chronic myeloid leukaemia. Environmental stressors to K562 cells such as heat shock, a higher temperature than the ideal body temperature of the organism from which the cell line was derived, and oxidative stress, the production of oxygen-centered free radicals, regulate and increase the expression of JWA. This response to environmental stressors suggests similarity of JWA to heat shock protein 70 (HSP70), which is upregulated by heat stress and toxic chemicals.

Type: Primary
Antigen: JWA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-188/188
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité