Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C10ORF27 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9720R-CY5
BOSSBS-9720R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9720R-CY5
Anti-C10ORF27 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
C10orf27, also known as spatial, is a 351 amino acid cytoplasmic protein belonging to the spatial family. C10orf27 is suggested to play a role in spermatid differentiation. Existing as two alternatively spliced isoforms, C10orf27 is widely expressed in multiple tissues, including brain, thymus and testis. C10orf27 may be associated with multiple sclerosis (MS) susceptibility and pathogenesis. MS is an inflammatory disease that causes gradual destruction of myelin in the central nervous system. C10orf27 is encoded by a gene located on human chromosome 10, which contains over 800 genes and 135 million nucleotides, making up nearly 4.5% of the human genome. PTEN is an important tumor suppressor gene located on chromosome 10 and, when defective, causes a genetic predisposition to cancer development known as Cowden syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C10ORF27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité