Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9856R-A680
BOSSBS-9856R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9856R-A680
Anti-HCN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Hyperpolarisation-activated, cyclic nucleotide-binding channels (HCN) are voltage-gated cation channels that are activated by direct binding of intracellular cyclic nucleotides. The HCN family consists of four members (HCN1-4), each with a core transmembrane segment domain and a C-terminal 120 amino-acid cyclic nucleotide-binding domain motif. HCN channels are expressed in the brain, heart, thalamus and testis. The pacemaker properties of HCN channels contribute to spontaneous rhythmic activity in the brain and heart. HCN3 contains a segment characterised by a series of positively charged amino acids at every third position. This region designated S4 is likely to be the voltage sensor of the protein. In the brain, HCN3 and HCN4 exhibit subcortical distribution mainly concentrated in the hypothalamus and thalamus, respectively.

Type: Primary
Antigen: HCN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/774
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité