Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRHBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9906R-A680
BOSSBS-9906R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9906R-A680
Anti-CRHBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CRHBP is a potent stimulator of synthesis and secretion of preopiomelanocortin derived peptides. Although CRH concentrations in the human peripheral circulation are normally low, they increase throughout pregnancy and fall rapidly after parturition. Maternal plasma CRH probably originates from the placenta. Human plasma contains a CRH binding protein which inactivates CRH and which may prevent inappropriate pituitary adrenal stimulation in pregnancy.

Type: Primary
Antigen: CRHBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 71-170/322
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité