Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANUP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9918R-A680
BOSSBS-9918R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9918R-A680
Anti-ANUP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SLURP1, also known as MDM, ARS, ANUP (anti-neoplastic urinary protein), LY6LS or ArsB (ARS component B), is a 103 amino acid secreted protein that exists as a homodimer possessing antitumour activity. Found in esophagus, stomach, exocervix, gums, urine, sweat, saliva, plasma and tears, SLURP1 is most highly expressed in the acrosyringium of the granular layer of skin, where it helps maintain the structure of the keratinocyte layers of the skin. Also considered a marker for late skin differentiation, SLURP1 contains one UPAR/Ly6 domain and is the cause of an autosomal recessive disorder of the skin known as Mal de Meleda (MDM). MDM Is characterised by nail abnormalities, keratotic skin lesions, transgressive palmoplantar keratoderma (PPK), perioral erythema and may sometimes include hyperhidrosis.

Type: Primary
Antigen: ANUP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/103
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité