AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: A4] (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BSM-1622M-A680
BOSSBSM-1622M-A680EA 1120 EUR InStock
BOSSBSM-1622M-A680
AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: A4] (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Binds copper, nickel, and fatty acids as well as, and bilirubin less well than, serum albumin. Only a small percentage (less than 2%) of the human AFP shows estrogen-binding properties.
Type: Primary
Antigen: Alpha-fetoprotein
Clonality: Monoclonal
Clone: A4
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité