Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PON1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
A00516-1
BSBTA00516-1EA 552 EUR InStock
BSBTA00516-1
Anti-PON1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PARAOXONASE 1/Pon1 detection. Host: Rabbit.Size: 100ug/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Mouse. PARAOXONASE 1/Pon1 information: Subcellular Localization: Secreted, extracellular space; Tissue Specificity: Plasma, liver, kidney, heart, brain, small intestine and lung. In the plasma, associated with HDL.

Type: Primary
Antigen: PON1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité