Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOCS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1383
BSBTPA1383EA 552 EUR InStock
BSBTPA1383
Anti-SOCS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Suppressor of cytokine signaling 2(SOCS2) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Suppressor of cytokine signaling 2 is a protein that in humans is encoded by the SOCS2 gene. This gene encodes a member of the STAT-induced STAT inhibitor(SSI), also known as suppressor of cytokine signalling(SOCS), family. SSI family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including erythropoietin, GM-CSF, IL10 and interferon-gamma(IFN-gamma). The protein encoded by this gene is found to interact with the cytoplasmic domain of insulin-like growth factor 1 receptor(IGF1R), and thus is though to be involved in the regulation of IGF1R mediated cell signaling. Knockout studies in mice also suggested a regulatory role of this gene in IGF-1 related growth control. By cytogenetic and radiation hybrid mapping, Yandava et al.(1999) mapped the SOCS2 gene to chromosome 12q21.3-q23.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SOCS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité