Anti-Pyruvate dehydrogenase kinase 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1993
BSBTPA1993EA 552 EUR InStock
BSBTPA1993
Anti-Pyruvate dehydrogenase kinase 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for[Pyruvate dehydrogenase[lipoamide]] kinase isozyme 1, mitochondrial(PDK1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Pyruvate dehydrogenase kinase 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité