Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPARCL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2088
BSBTPA2088EA 552 EUR InStock
BSBTPA2088
Anti-SPARCL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for SPARC-like protein 1(SPARCL1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

SPARCL1(SPARC-Like Protein 1), also known as HEVIN, is a protein that in humans is encoded by the SPARCL1 gene. The cells in high endothelial venules(HEVs) in lymphoid tissues have a plump, almost cuboidal, appearance and support high levels of lymphocyte extravasation from blood, possibly due to the presence of desmosome-like junctions rather than tight junctions in the HEVs. In chronic inflammation, the activated endothelium of nonlymphoid tissues acquires an HEV-like morphology and function. Hevin is highly expressed in HEV and is though to contribute to the induction or maintenance of features of the HEV endothelium that facilitate lymphocyte migration(Girard and Springer, 1995).

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SPARCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité