Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gelsolin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2109
BSBTPA2109EA 552 EUR InStock
BSBTPA2109
Anti-Gelsolin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Gelsolin(GSN) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

Gelsolin also known as GNS is an actin-binding protein that is a key regulator of actin filament assembly and disassembly. Gelsolin is one of the most potent members of the actin-severing gelsolin/villin superfamily. The gene was assigned to human chromosome 9q33.2. Gelsolin is also known as brevin, or actin-depolymerizing factor; it is the principal intracellular and extracellular actin-severing protein. Gelsolin and Gc protein together constitute the extracellular actin-scavenger system which prevents the toxic effects of actin release into the extracellular space under circumstances of cell necrosis. Gelsolin may have therapeutic potential as a mucolytic agent in CF patients. The antiapoptotic activity of gelsolin seems to prevent a step leading to cytochrome c release from the mitochondria into the cytosol.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for GSN is approximately 1.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Gelsolin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité