Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRAK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2183
BSBTPA2183EA 552 EUR InStock
BSBTPA2183
Anti-IRAK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interleukin-1 receptor-associated kinase 1(IRAK1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Interleukin-1 receptor-associated kinase 1, also called IRAK1, is an enzyme that in humans is encoded by the IRAK1 gene. By radiation hybrid analysis, this gene is mapped to chromosome Xq28. Serine/threonine-protein kinase plays a critical role in initiating innate immune response against foreign pathogens. This gene involved in Toll-like receptor(TLR) and IL-1R signaling pathways. This gene encodes the interleukin-1 receptor-associated kinase 1, one of two putative serine/threonine kinases that become associated with the interleukin-1 receptor(IL1R) upon stimulation. This gene is partially responsible for IL1-induced upregulation of the transcription factor NF-kappa B.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: IRAK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité