Anti-Antithrombin III Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2218
BSBTPA2218EA 552 EUR InStock
BSBTPA2218
Anti-Antithrombin III Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Antithrombin-III(SERPINC1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.
Type: Primary
Antigen: Antithrombin III
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité