Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin Beta 4 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9007
BSBTPB9007EA 552 EUR InStock
BSBTPB9007
Anti-Integrin Beta 4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD104/ITGB4 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CD104/ITGB4 information: Molecular Weight: 202167 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Cell membrane; Lipid-anchor. Cell junction, hemidesmosome. Colocalizes with DST at the leading edge of migrating keratinocytes; Tissue Specificity: Integrin alpha-6/beta-4 is predominantly expressed by epithelia. Isoform beta-4D is also expressed in colon and placenta. Isoform beta-4E is also expressed in epidermis, lung, duodenum, heart, spleen and stomach.

Type: Primary
Antigen: Integrin Beta 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité