Anti-SAP/PTX2 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9020
BSBTPB9020EA 552 EUR InStock
BSBTPB9020
Anti-SAP/PTX2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for SAP/APCS detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Mouse. SAP/APCS information: Molecular Weight: 26247 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: SAP/PTX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité