Anti-Kallikrein 3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9259
BSBTPB9259EA 552 EUR InStock
BSBTPB9259
Anti-Kallikrein 3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PSA/KLK3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. PSA/KLK3 information: Molecular Weight: 28741 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité