Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARD4 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9294
BSBTPB9294EA 552 EUR InStock
BSBTPB9294
Anti-CARD4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CARD4/NOD1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CARD4/NOD1 information: Molecular Weight: 107691 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Cell membrane. Apical cell membrane. Basolateral cell membrane. Detected in the cytoplasm and at the cell membrane. Following bacterial infection, localizes to bacterial entry sites in the cell membrane. Recruited to the basolateral and apical membranes in polarized epithelial cells; Tissue Specificity: Highly expressed in adult heart, skeletal muscle, pancreas, spleen and ovary. Also detected in placenta, lung, liver, kidney, thymus, testis, small intestine and colon.

Type: Primary
Antigen: CARD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité