Anti-Cystathionase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9494
BSBTPB9494EA 552 EUR InStock
BSBTPB9494
Anti-Cystathionase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cystathionine gamma-lyase(CTH) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Cystathionase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité