Anti-ROC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9798
BSBTPB9798EA 552 EUR InStock
BSBTPB9798
Anti-ROC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for E3 ubiquitin-protein ligase RBX1(RBX1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: ROC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité