Anti-CD59 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
RP1076
BSBTRP1076EA 552 EUR InStock
BSBTRP1076
Anti-CD59 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD59 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: Flow Cytometry. Reactive species: Human. CD59 information: Molecular Weight: 14177 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Lipid-anchor, GPI-anchor. Secreted. Soluble form found in a number of tissues.
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité