Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1794-100
BSENR-1794-100EA 321 EUR InStock
BSENR-1794-100
Anti-CASB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-casein has an important role in determination of the surface properties of the casein micelles. it is cleaved into 3 chains (casoparan, casohypotensin and antioxidant peptide). Casoparan acts as a macrophage activator, increasing the phagocytic activity of macrophages and peroxide release from macrophages. It also acts as a bradykinin-potentiating peptide. Casohypotensin acts as a bradykinin-potentiating peptide and induces hypotension in rats. Acts as a strong competitive inhibitor of endo-oligopeptidase A. Antioxidant peptide has antioxidant activity.

Bovine milk contains two types of beta-casein protein, A2 or A1. Recent studies have shown that milk containing the A1 beta casein protein can contribute to issues including gastrointestinal discomfort after ingestion. There is some evidence of a link between ingestion of A1 beta casein protein and the development of Type 1 diabetes. This antibody detects both A1 and A2 beta-casein isoforms.

Type: Primary
Antigen: CASB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité