Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnetic drive centrifugal pumps

Fournisseur: BURKLE
5766-0002 5766-0001
BURK5766-0002EA 1010 EUR InStock
BURK5766-0002 BURK5766-0001
Magnetic drive centrifugal pumps
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
The magnetic centrifugal pumps are suitable for transferring acids, alkalis, alkaline and electroplating baths, photography chemicals as well radioactive, sterile and highly corrosive liquids. The drive, via contact-free magnetic force transfer, requires no dynamic shaft seals and this makes a hermetically sealed pump housing possible, which means that it cannot leak.

  • Seal-less
  • Operating temperature: 60 °C (maximum)
  • Surrounding temperature: 45 °C (maximum)
  • Viscosity: 20 mPas (maximum)

Centrifugal pump 15 W: Without thread and PP (fibre glass reinforced), stainless steel (shaft), rulon (bearing), FKM (seal).

Centrifugal pump 29 W: Suction connection/pressure connection G 3/4" outer thread (BSP), PP (fibre glass reinforced), stainless steel, rulon (bearing), FKM (seal), ceramics (shaft).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité