Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T77]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1019
BWRLBS1019EA 262 EUR InStock
BWRLBS1019
Anti-ASK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T77]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 43-90 of Human ASK1.
ASK1 (T77) pAb detects endogenous levels of ASK1 protein
Type: Primary
Antigen: ASK1
Clonality: Polyclonal
Clone: T77
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité