Anti-C/EBP-alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M15]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1384
BWRLBS1384EA 262 EUR InStock
BWRLBS1384
Anti-C/EBP-alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: M15]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human C/EBP-alpha.
C/EBP-? (M15) pAb detects endogenous levels of C/EBP-? protein.
Type: Primary
Antigen: C/EBP-alpha
Clonality: Polyclonal
Clone: M15
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS1384
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité