Anti-Bcr Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S356]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1513
BWRLBS1513EA 262 EUR InStock
BWRLBS1513
Anti-Bcr Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S356]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 321-370 of Human Bcr.
Bcr (S356) pAb detects endogenous levels of Bcr protein.
Type: Primary
Antigen: Bcr
Clonality: Polyclonal
Clone: S356
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité