Anti-CASP9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R192]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1731
BWRLBS1731EA 262 EUR InStock
BWRLBS1731
Anti-CASP9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R192]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 280-320 of Human Caspase 9.
Caspase 9 (R192) pAb detects endogenous levels of Caspase 9 protein.
Type: Primary
Antigen: CASP9
Clonality: Polyclonal
Clone: R192
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité