Anti-14-3-3 zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W228]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS1826
BWRLBS1826EA 262 EUR InStock
BWRLBS1826
Anti-14-3-3 zeta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W228]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-250 of Human 14-3-3 zeta.
14-3-3 ? (W228) pAb detects endogenous levels of 14-3-3 protein zeta/delta.
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 zeta
Clonality: Polyclonal
Clone: W228
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité