Anti-TDG Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K90]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2053
BWRLBS2053EA 262 EUR InStock
BWRLBS2053
Anti-TDG Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K90]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 28-109 of Human TDG.
TDG (K90) pAb detects endogenous levels of TDG protein.
Type: Primary
Antigen: TDG
Clonality: Polyclonal
Clone: K90
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité