Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q69 ]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2176
BWRLBS2176EA 262 EUR InStock
BWRLBS2176
Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q69 ]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 40-90 of Human 14-3-3 beta.
14-3-3 ? (Q69) pAb detects endogenous levels of 14-3-3 ? protein.
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 beta
Clonality: Polyclonal
Clone: Q69
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité