Anti-DR4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D430 ]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2238
BWRLBS2238EA 262 EUR InStock
BWRLBS2238
Anti-DR4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D430 ]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 401-450 of Human DR4.
DR4 (D430) pAb detects endogenous levels of DR4 protein.
Type: Primary
Antigen: DR4
Clonality: Polyclonal
Clone: D430
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité