Anti-cGKII Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D412]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2483
BWRLBS2483EA 262 EUR InStock
BWRLBS2483
Anti-cGKII Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D412]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 382-432 of Human cGKII.
cGKii (D412) pAb detects endogenous levels of cGKii protein.
Type: Primary
Antigen: cGKII
Clonality: Polyclonal
Clone: D412
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité