Anti-GCSc-gamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E315]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2926
BWRLBS2926EA 262 EUR InStock
BWRLBS2926
Anti-GCSc-gamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E315]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human GCSc-gamma.
GCSc-? (E315) pAb detects endogenous levels of GCSc-? protein.
Type: Primary
Antigen: GCSc-gamma
Clonality: Polyclonal
Clone: E315
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité