Anti-Nephrin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H892]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3462
BWRLBS3462EA 262 EUR InStock
BWRLBS3462
Anti-Nephrin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H892]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 861-910 of Human Nephrin.
Nephrin (H892) pAb detects endogenous levels of Nephrin protein.
Type: Primary
Antigen: Nephrin
Clonality: Polyclonal
Clone: H892
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS3462
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité