Anti-Paxillin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L25]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3585
BWRLBS3585EA 262 EUR InStock
BWRLBS3585
Anti-Paxillin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L25]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human Paxillin.
Paxillin (L25) pAb detects endogenous levels of Paxillin protein.
Type: Primary
Antigen: Paxillin
Clonality: Polyclonal
Clone: L25
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité