Anti-p-Bcl-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T56]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4024
BWRLBS4024EA 284 EUR InStock
BWRLBS4024
Anti-p-Bcl-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T56]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Bcl-2 around the phosphorylation site of Threonine 56.
p-Bcl-2 (T56) pAb detects endogenous levels of Bcl-2 protein only when phosphorylated at Thr56.
Type: Primary
Antigen: p-Bcl-2
Clonality: Polyclonal
Clone: T56
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité