Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5628
BWRLBS5628EA 262 EUR InStock
BWRLBS5628
Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 282-327 of Human BMP10.
BMP10 pAb detects endogenous levels of BMP10 protein.
Type: Primary
Antigen: BMP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité