Anti-RTCD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS5918
BWRLBS5918EA 262 EUR InStock
BWRLBS5918
Anti-RTCD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 321-366 of Human RTCD1.
RTCD1 pAb detects endogenous levels of RTCD1 protein.
Type: Primary
Antigen: RTCD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité