Anti-Troponin T1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS60260
BWRLBS60260EA 262 EUR InStock
BWRLBS60260
Anti-Troponin T1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human Troponin T1.
Troponin T1 pAb detects endogenous levels of Troponin T1 protein.
Type: Primary
Antigen: Troponin T1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité