Anti-IGF-IR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6458
BWRLBS6458EA 341 EUR InStock
BWRLBS6458
Anti-IGF-IR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human IGF-1R.
IGF-IR pAb detects endogenous levels of IGF-IR protein.
Type: Primary
Antigen: IGF-IR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité