Anti-mAChR M2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS6566
BWRLBS6566EA 341 EUR InStock
BWRLBS6566
Anti-mAChR M2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human mAChR M2.
CHRM2 pAb detects endogenous levels of CHRM2 protein.
Type: Primary
Antigen: mAChR M2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS6566
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité