Anti-MMP-11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7168
BWRLBS7168EA 341 EUR InStock
BWRLBS7168
Anti-MMP-11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MMP-11.
MMP-11 pAb detects endogenous levels of MMP-11 protein.
Type: Primary
Antigen: MMP-11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité