Anti-MSH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BS7171
BWRLBS7171EA 341 EUR InStock
BWRLBS7171
Anti-MSH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human MSH3.
MSH3 pAb detects endogenous levels of MSH3 protein.
Type: Primary
Antigen: MSH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité